Beakers, graduated, tall form, PMP (TPX) , SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F289840000
BELAF289840000EA 62.5 EUR InStock
BELAF289840000
Beakers, graduated, tall form, PMP (TPX) , SP Bel-Art
Béchers
Crystal clear Polymethylpentene (TPX®).
  • Chemical resistant and shatterproof
  • Metric gradations molded on outside wall
  • Heat resistant to 175 °C (347 °F); steam autoclavable
Gracefully proportioned, these pitchers are ideal for general laboratory use and offer well designed spouts and large handles helpful for use with wet or dry ingredients.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité