Stopcocks, three way, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F308880010
BELAF308880010EA 332 EUR InStock
BELAF308880010
Stopcocks, three way, SP Bel-Art
Robinets d'arrêt
PVDF, translucent
  • Excellent chemical resistance
  • Operation temperature 0 to 40 °C
  • Maximum pressure 5 psi
These three-way stopcocks are ideally designed to regulate or completely stop the flow of gases and liquids. PVDF is a preferred material, particularly in the chemical, biological, pharmaceutical and food industries. Supplied with tube couplings to secure tube firmly.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité