Pelle à réactif
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F367130000
BELAF367130000EA 53.7 EUR InStock
BELAF367130000
Pelle à réactif
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Acier inoxydable. Cet outil solide racle et ramasse les échantillons agglutinés de tous les récipients.
  • Idéal pour la récupération de milieux en flocons, en poudre ou en granules
  • La forme en V dirige la distribution d'échantillons
  • S'adapte aux flacons avec un diamètre minimum du col de 24 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité