Raclette
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F368200001
BELAF368200001EA 75 EUR InStock
BELAF368200001
Raclette
Raclettes
PP, blanc.
  • La lame triangulaire rigide, burinée, est effilée et s'étend sur une largeur de 11,1 cm (4⅜")
  • La forme de la poignée assure le confort et une meilleure préhension
  • Autoclavables à la vapeur à 121 °C
  • Conforme aux exigences de la FDA concernant le contact direct avec les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité