L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sampling spatulas, earth-friendly, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F369310000
BELAF369310000EA 154 EUR InStock
BELAF369310000
Sampling spatulas, earth-friendly, SP Bel-Art
Spatules
PLA resin, translucent. These non sterile sampling sticks are made of earth-friendly polylactic acid.
  • Green alternative to petroleum-based sampling tools; helps meet sustainability goals
  • Comparable in strength and durability to PS, PP and other petroleum-based plastic resin sampling tools
  • Disposal options include industrial composting for biodegradability, incineration, recycling and landfill
  • Non sterile FDA Grade: safe for food, drug and cosmetic contact
The production of 100% plant-based PLA contributes less greenhouse gasses and uses less nonMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité