Magnetic stirring bars with detachable rings, Spinring®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F371400010
BELAF371400010EA 77.5 EUR InStock
BELAF371400010
Magnetic stirring bars with detachable rings, Spinring®, SP Bel-Art
Agitateurs Barreaux magnétiques
A removable stabilising ring keeps this stirring bar centered in the vessel. Octagonal shape creates a deep vortex without splashing or chattering and resists spinout.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité