Magnetic stirring bars, PTFE, cross-shaped, Spinplus®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F371440112
BELAF371440112EA 35.9 EUR InStock
BELAF371440112
Magnetic stirring bars, PTFE, cross-shaped, Spinplus®, SP Bel-Art
Agitateurs Barreaux magnétiques
Spinplus® magnetic stirring bars improve speed and efficiency of mixing.
  • The '+' shape creates a deep vortex and provides stable, quiet operation
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon® PTFE low friction coating; durable and inert
Certifications: Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité