Flacons à prélèvement, avec manche réglable
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F378070000
BELAF378070000EA 396 EUR InStock
BELAF378070000
Flacons à prélèvement, avec manche réglable
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
A graduated pitcher is fixed with a downward offset at the end of the handle, thus improving the ability to sample from an elevated position.
  • Handle with 22 mm telescoping tube
  • Three-part handle can be disassembled for cleaning
  • Adjustable length at fixed 15 cm intervals
Pour prélever en toute sécurité les échantillons d'eau dans les réservoirs, lacs, étangs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité