SP Bel-Art® sampling syringe
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F378790000
BELAF378790000EA 64.7 EUR InStock
BELAF378790000
SP Bel-Art® sampling syringe
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Sample liquids by simply squeezing the bulb, submersing in liquid, and releasing to draw liquids into the syringe.
  • Can be inverted to contain liquid in the graduated bulb
  • Graduation in 5 ml increments
  • Reusable item can be unscrewed from bulb for easy cleaning and storage
Certifications: FDA grade materials.
Attention: Not recommended for use with liquids whose temperature is higher than 80 °C.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité