Auxiliaire de pipetage
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F378860000
BELAF378860000EA 111 EUR InStock
BELAF378860000
Auxiliaire de pipetage
Pipettes Poires pour pipettes
Cet auxiliaire de pipetage est utilisé par pression puis relâchement de l'ampoule pour aspirer le liquide dans la pipette.
  • Permet de placer rapidement un doigt ganté sur l'extrémité supérieure de la pipette pour contrôler et distribuer le fluide
  • Poire en vinyle Vikem®, dotée d'un dispositif de serrage conique en polyéthylène pour un retrait rapide lorsque la pipette est remplie
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité