Laveur de cuvette, Vakuwash®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F389600000
BELAF389600000EA 353 EUR InStock
BELAF389600000
Laveur de cuvette, Vakuwash®
Lave-verres
Appareil servant à laver les cuvettes standard. De l'eau ou d'autres agents nettoyants sont ajoutés dans l'entonnoir et vaporisés sur la cuvette pour la laver et la nettoyer. Le liquide utilisé est collecté dans la fiole.
  • Mouth of an inverted cuvette is pressed against the rubber cushion to induce suction
  • Water or other cleaning fluid poured into the 89 mm (3½") Ø funnel is forcibly sprayed into the cuvette and then drains into the flask
  • Continued pressure on the cuvette creates an air flow which dries it
  • Final wash in acetone aids in removing water droplets
  • Minimum cuvette Int.Ø must be 9 mm or larger to form a seal over the spray nozzle
Tant que la cuvette maintient la pression contre le coussin, la force continue génère un flux d'air dans la cuvette et la sèche intégralement. Il est possible d'éliminer toutes les gouttelettes d'eau résiduelles avec un rinçage final avec de l'acétone.
Information de livraison: Supplied with 500 ml PP vacuum flask, Vikem® vinyl stopper and 3' PVC tubing ready for connection to a vacuum line.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité