Evaporating dishes, PP, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F409250000
BELAF409250000EA 92.5 EUR InStock
BELAF409250000
Evaporating dishes, PP, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Dishes, made of PP, translucent, smooth, with pour spout.
  • Useful for titration and evaporation
  • Resists acids and alkalis
  • Very good temperature resistance
Can also be used as a reusable weighing dish.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité