Desiccator plates, high heat, Minerit HD, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F420380230
BELAF420380230EA 341 EUR InStock
BELAF420380230
Desiccator plates, high heat, Minerit HD, SP Bel-Art
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with 6 mm diameter holes on 25 mm centers in a straight line pattern.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité