Desiccators, vacuum, with plate, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F420430000
BELAF420430000EA 324 EUR InStock
BELAF420430000
Desiccators, vacuum, with plate, SP Bel-Art
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
  • One piece O-ring seals the clear polycarbonate top to the white polycarbonate base plate
  • Polypropylene stopcock with Teflon® PTFE plug and tapered hose barb accepts tubing with 6 mm int.Ø.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité