Laboratory fume hoods, clear view, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F500201010
BELAF500201010EA 5250 EUR InStock
BELAF500201010
Laboratory fume hoods, clear view, SP Bel-Art
Hottes et coffrets Hottes chimiques
Scienceware® Clear View fume hoods are suitable for potentially hazardous fumes and dust. It is constructed of polycarbonate with sleek modern style.
  • Perfect for laboratory, classroom or industrial applications
  • Visibility into the fume hood is possible from all sides
  • Three position sliding sash can be completely lowered or set at a choice of two intermediary heights
  • Opening (152 mm, O.D) at the top allows easy connection to exhaust systems
Collapse All
Désignation l×p×h ext. l×p×h int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Laboratory hood, clear view, Scienceware®, model 1×1 657×610×663 mm 610×508×610 mm 1 BELAF500201010
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité