SP Bel-Art Techni-Dome® glove box, 360° chamber
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F500300000
BELAF500300000EA 2290 EUR InStock
BELAF500300000
SP Bel-Art Techni-Dome® glove box, 360° chamber
Boîtes à gants et sacs à gants
The Techni-Dome® glove chamber offers generous interior workspace with a small footprint that preserves benchtop space.
  • Hemispherical interior cleans easily
  • Unit's two-piece construction allows for quick processing of samples
  • Contents visible from 360°
  • Polycarbonate construction affords excellent chemical and thermal resistance and high impact strength
  • With two ports for gloves
Each Techni-Dome® 360 chamber is moulded of transparent PC for clear viewing from any angle. The PC construction provides resistance to a wide range of chemicals, high-impactMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité