Dial caliper, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H134160001
BELAH134160001EA 297 EUR InStock
BELAH134160001
Dial caliper, SP Bel-Art
Pieds à coulisse
This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5" scale with 0,001 subdivisions.
  • Adjustable dial for zero settings and differential measurements
  • Easy-to-use thumb roller adjusts jaws to measure internal and external diameters, and depth
Designed to measure glassware and plasticware accurately and safely, with durable plastic polymer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité