Pieds à coulisse, Digi-Max™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H134170000
BELAH134170000EA 808 EUR InStock
BELAH134170000
Pieds à coulisse, Digi-Max™
Pieds à coulisse
Mesures prises au moyen d'un bouton-poussoir permettant de choisir entre le système métrique et impérial, et fonction de remise à zéro automatique pour une précision de ±0,1 mm.
  • Affichage LCD
  • Bouton marche/arrêt qui économise les piles
  • Échelle métrique de 0 à 150 mm et échelle impériale de 0 à 6 pouces
Longueur: 224 mm
Information de livraison: Livré dans un boîtier de protection en plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité