Application specific filter papers, Fritware®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H136385116
BELAH136385116EA 286 EUR InStock
BELAH136385116
Application specific filter papers, Fritware®, SP Bel-Art
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These HDPE sheets can be cut, sawed, formed, machined and welded to fabricate special items.
  • Medium porosity style has an average pore size of 70 µm
  • Coarse porosity style averages 110 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité