Gas lighter, Piezoelectric, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H150560000
BELAH150560000EA 163 EUR InStock
BELAH150560000
Gas lighter, Piezoelectric, SP Bel-Art
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
For lighting Bunsen burners, gas stoves, propane or oxy-acetylene torches safely.
  • Does not require batteries or fuel refills
  • Comfortable plastic pistol-grip with push-button trigger creates an electrical spark (not a flame) at 20 kv with each squeeze
Length: 265 mm
Weight: 88 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité