Bosshead, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H183500000
BELAH183500000EA 117 EUR InStock
BELAH183500000
Bosshead, SP Bel-Art
Pinces Noix de serrage
Acier inoxydable. Cette noix de serrage ouverte latéralement accepte des tiges jusqu'à 13 mm de Ø.
Maintient les tiges perpendiculairement les unes aux autres avec vis de serrage à oreilles plates.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité