Electrode rack, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H185090000
BELAH185090000EA 209 EUR InStock
BELAH185090000
Electrode rack, SP Bel-Art
Porte-électrodes
This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
  • Holds two rows of four tubes up to 20 mm in diameter
  • PP rack resists chemical attack
  • Autoclavable at 121 °C
Collapse All
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Electrode rack, white PP, two rows, 108×60×121 mm 8 pH, Redox/ORP or ion electrodes in individual test tubes (Ø 20 mm) 1 BELAH185090000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité