Pipette stands, Poxygrid®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H189620001
BELAH189620001EA 230 EUR InStock
BELAH189620001
Pipette stands, Poxygrid®, SP Bel-Art
Portoirs pour pipettes
These pipette stands made of epoxy coated aluminium provide storage and easy access for up to 10 Gilson Pipetman® pipettors plus up to two Pipet-Aid® pipettes.
  • Keep pipettors organised, clearly visible and ready for use
  • Epoxy coating is corrosion resistant and easy to clean
  • Available with extended base with raised lip to hold plastic tip boxes
  • For wall mouting or benchtop use
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité