Pipette stand, Poxygrid®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H189620006
BELAH189620006EA 224 EUR InStock
BELAH189620006
Pipette stand, Poxygrid®, SP Bel-Art
Portoirs pour pipettes
Pipette stand made of stainless steel.
  • Uncoated stainless steel is corrosion resistant and easy to clean
  • Supports 5 pipettors
  • Suitable for most popular brands including Gilson Pipetman® pipettor
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité