Tubing connectors, stepped, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H195630000
BELAH195630000EA 85.5 EUR InStock
BELAH195630000
Tubing connectors, stepped, SP Bel-Art
Raccords et connecteurs
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance for use with a wide range of liquids or gases
  • Excellent temperature resistance, autoclavable
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
These fittings ensure a tight, secure connection between tubing having different inner diameters (Int. Ø.).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité