Tabliers, en vinyle, Vikem®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H246040001
BELAH246040001EA 81.8 EUR InStock
BELAH246040001
Tabliers, en vinyle, Vikem®
Tenue de travail
Ces tabliers en vinyle ont une reliure cousue en coton renforçant tous les bords.
  • Non absorbant et résistant aux produits chimiques
  • Léger et confortable
  • Les attaches solides sont doublement renforcées avec des œillets en métal à travers trois couches de tissus à la taille
Ils offrent une excellente protection dans les hôpitaux, écoles, ainsi que dans les laboratoires et les installations industrielles.
Épaisseur : 0,1 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité