Surface protection sheet, Covamat™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H246790000
BELAH246790000EA 371 EUR InStock
BELAH246790000
Surface protection sheet, Covamat™, SP Bel-Art
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Clear polyethylene ribbed matting for used with laboratory tables, shelves, trays.
  • 0,7 mm ribs
  • Can be trimmed with scissors
  • Also for use under drums or carboys
Length: 15,2 m; width: 760 mm; thickness: 0,25 mm with 0,7 mm ribs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité