Scraper, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H368200000
BELAH368200000EA 169 EUR InStock
BELAH368200000
Scraper, SP Bel-Art
Raclettes
Polyamide, glass-reinforced. Rigid and strong one piece scraper for heavy use.
  • Flat blade with chisel edge
  • Blade may be resharpened to restore chisel edge
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité