Mini-mortier avec pilon
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H372600100
BELAH372600100EA 1300 EUR InStock
BELAH372600100
Mini-mortier avec pilon
Mortiers et pilons Mortiers
Pour congeler et traiter les petits échantillons de tissu dans un microtube à centrifuger. Mortier en acier inoxydable soudé pour soutenir un microtube à centrifuger de 1,5 ml. Le mortier est suspendu au-dessus d'une cavité en acier inoxydable qui contient de l'azote liquide et qui est imbriquée dans un boîtier en polyéthylène bleu très isolant.
  • Empêche le tube de se fissurer en éliminant tout contact direct avec l'azote liquide
  • Avec pilon en acier inoxydable de 12,7 mm de long et une poignée en polyéthylène de 102×19 mm
  • Pieds à ventouse assurent sa stabilité sur la paillasse
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité