Stirring paddles, HDPE, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H377700000
BELAH377700000EA 185 EUR InStock
BELAH377700000
Stirring paddles, HDPE, SP Bel-Art
Agitateurs Outils d'agitation
Stirring paddle made of HDPE, suitable for mixing liquids in large vats and tanks.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité