Échantillonneur pour les acides, Precisionware
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H378010000
BELAH378010000EA 401 EUR InStock
BELAH378010000
Échantillonneur pour les acides, Precisionware
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
PE bottle threads on to end of rod to collect samples. Safely distances user from dangerous chemicals.
  • Fluid enters through fitting above bottle
  • T-handle for secure grip when lowering sampler
  • Handle has two piece threaded joint to shorten during transport or storage
Designed for hydrochloric, sulfuric and acetic acids, formaldehyde potassium or sodium hydroxide, in tanks rail cars, and other large vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité