Bellows samplers, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H378230050
BELAH378230050EA 122 EUR InStock
BELAH378230050
Bellows samplers, SP Bel-Art
Pipettes Pipettes Pasteur
These bellows samplers made of PE provide quick and easy liquid sampling with one hand operation.
  • FDA grade polyethylene sampler tube
  • Long tapered tip with a 4 mm opening
  • Easy one-hand operation
Conditionnement: Five per bag
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité