Échantillonneurs, bouchon conique
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H378260000
BELAH378260000EA 290 EUR InStock
BELAH378260000
Échantillonneurs, bouchon conique
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Tapered plug sampler can remove a sample from bags.
  • Bord avant pointu qui perce l'emballage pour récupérer l'échantillon
  • Poignée en T qui applique une force de rotation pour couper l'échantillon
  • Construction en acier inoxydable, offre facilité de nettoyage et résistance à la corrosion
échantillon pour blocs de fromage, graisse, savon, argile ou semi-solides similaires.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité