SP Bel-Art® liquid sampler
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H378270000
BELAH378270000EA 714 EUR InStock
BELAH378270000
SP Bel-Art® liquid sampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Liquid sampler made of nickel-plated brass cup and tubular handle with finger grip. Cup is not replaceable and can not detach.
Suitable for immersion into a can, bottle, tank, vat ...
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité