SP Bel-Art® three zone owder samplers
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H378290000
BELAH378290000EA 569 EUR InStock
BELAH378290000
SP Bel-Art® three zone owder samplers
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Three zone powder samplers.
  • Each of the three cells gathers samples
  • Fine point to sample the bag contents
  • Minimum damages to the bag
Used in non-homogenous powders, pellets, and other friable materials.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité