Narcosis inhalation chamber, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H464200002
BELAH464200002EA 657 EUR InStock
BELAH464200002
Narcosis inhalation chamber, SP Bel-Art
Fournitures pour animaux Anesthésiants pour animaux
Inhalation narcosis chamber with hinged cover.
  • Cover and additional PP components not affected by anesthetic compounds
  • Folding perforated platform removed to fill the bottom with cotton
  • Small funnel to pour the anesthetic where it is absorbed
Designed for the observation of small animals during anesthetising.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité