Boîte à gants, sidENTRY™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H500260000
BELAH500260000EA 7540 EUR InStock
BELAH500260000
Boîte à gants, sidENTRY™
Boîtes à gants et sacs à gants
Cette petite boîte à gants portable est conçue pour une utilisation à distance et sur le terrain. Elle est fabriquée à partir de plastique acrylique transparent (6,35 mm d'épaisseur).
  • La stabilité de la boîte à gants est assurée par quatre niveleurs réglables qui mettent également à niveau la boîte et tout son contenu
  • Les robinets sont inclus, prêts pour le montage
  • Comprend une grande porte à joint d'étanchéité sur le côté de l'unité
  • Présente deux ports de gants de 20,32 cm, compatibles avec les gants pour boîte à gants standard
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Boîte à gants, acrylique, avec deux ronds de gants circulaires (Ø 203,2 mm) et une grande porte latérale à joint d'étanchéité (44,5 cm²) 1 BELAH500260000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité