Serological pipettes, Shortie
Fournisseur: BELLCO GLASS
1224-05010
BELC1224-05010EA 175.47 EUR InStock
BELC1224-05010
Serological pipettes, Shortie
Pipettes Pipettes sérologiques
These serological pipettes are manufactured from type 1 borosilicate glass.
  • Shorter length facilitates use under biological hoods
  • Plain top promotes rapid, even flow (use rubber bulb to fill)
  • Calibrated to tip
  • Tempered tip; to deliver, blow-out
  • Will withstand repeated autoclaving
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité