Pipette controller, Pipet-Aid
Fournisseur: BELLCO GLASS
1225-85220
BELC1225-85220EA 696.44 EUR InStock
BELC1225-85220
Pipette controller, Pipet-Aid
Pipettes Pipeteurs
Bellco Pipet-Aids are lightweight, compact units that are ideal for use under laminar flow hoods.
  • Rechargeable, self-contained units
  • Two-finger volume control provides precise fluid uptake and dispensing
  • Three independent speed ranges can be set for both fill and dispense rates
Basic Pipet-Aid: 230 V pump with optional tissue culture nose piece and/or air filter.
Portable Pipet-Aid: Rechargeable self-contained unit with removable stand.
Information de livraison: Portable pipet-aid is supplied with battery charger and tissue culture nose piece.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité