Racks for Leighton tissue culture tubes
Fournisseur: BELLCO GLASS
1917-00016
BELC1917-00016EA 368.75 EUR InStock
BELC1917-00016
Racks for Leighton tissue culture tubes
Portoirs Tube Racks
Stainless steel.
  • Spring clip prevents tube from moving in rack
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For Leighton type culture tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité