Culture tubes, with screw cap
Fournisseur: BELLCO GLASS
2012-16150
BELC2012-16150EA 211.81 EUR InStock
BELC2012-16150
Culture tubes, with screw cap
Tubes Tubes de culture
Manufactured from type 1 class B borosilicate glass, with 15-415 black phenolic rubber lined screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité