Anaerobic culture tube, Hungate type
Fournisseur: BELLCO GLASS
2047-16125
BELC2047-16125EA 425.4 EUR InStock
BELC2047-16125
Anaerobic culture tube, Hungate type
Tubes Tubes de culture
These tubes made of type 1 class B borosilicate glass for growing and maintaining anaerobic bacteria, culture condition.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité