Microscope slides with printed rings
Fournisseur: BELLCO GLASS
5638-01920
BELC5638-01920EA 0 EUR InStock
BELC5638-01920
Microscope slides with printed rings
Lames Lames de microscopes
These microscopy slides with three printed rings allow for counting bacteria by spreading a known volume of solution over a known area for the calculation of bacteria per sample.
Area (ring): 1 cm²
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité