Cotton roving for pipette plugger
Fournisseur: BELLCO GLASS
7750-22222
BELC7750-22222EA 0 EUR InStock
BELC7750-22222
Cotton roving for pipette plugger
Laine de verre et ouate
Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Sufficient for approx. 35000 pipettes.
Conditionnement: Coiled in plastic bag.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité