AGITATEURS MAGNETIQUES POUR CULTURE CELLULAIRE, BELL STIR, BELLCO, L X P X H (MM): 260 X 260 X 130, NBRE DE PLACES: 1, T/MIN: 30 - 1 .000, CAPACITE MAX. (ML): 8.000 1 * 1 Pce
Fournisseur: BELLCO GLASS
AGITATEURS MAGNETIQUES POUR CULTURE CELLULAIRE, BELL STIR, BELLCO, L X P X H (MM): 260 X 260 X 130, NBRE DE PLACES: 1, T/MIN: 30 - 1 .000, CAPACITE MAX. (ML): 8.000 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
AGITATEURS MAGNETIQUES POUR CULTURE CELLULAIRE, BELL STIR, BELLCO, L X P X H (MM): 260 X 260 X 130, NBRE DE PLACES: 1, T/MIN: 30 - 1 .000, CAPACITE MAX. (ML): 8.000 1 * 1 Pce BELC7760-06223 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou