Digital refractometer, RFM742-M
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
19-20
BELL19-20EA 9521 EUR InStock
BELL19-20
Digital refractometer, RFM742-M
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Brix) concentrations in the food processing industry.
  • Automatic sense 'hands free' measurements
  • Simple audit trail: Date, time and batch number
  • Alpha-numeric keypad for easy data entry
  • Flat sapphire prism surface for easy-cleaning
  • Selectable read type: Continual, single, intelligent auto-sense
May be used in the traditional food, sugar and beverage applications, and inMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Plage de mesure Degré de réfraction Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Digital refractometer RFM742-M 0 − 100 °Bx 1,32 − 1,54 nD 1 BELL19-20
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité