Tte de balai Flat Mop Head 2AM 58cm Matriau : Aluminium anodis Surface de contact lisse Fixation des tissus d'essuyage par baguettes en acier inox Dimensions : 58 x 9cm Autoclavable 1 * 1 Pce
Fournisseur: BERKSHIRE
Tte de balai Flat Mop Head 2AM 58cm Matriau : Aluminium anodis Surface de contact lisse Fixation des tissus d'essuyage par baguettes en acier inox Dimensions : 58 x 9cm Autoclavable 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tête de balai Flat Mop Head 2AM 58cm Matériau : Aluminium anodisé Surface de contact lisse Fixation des tissus d'essuyage par baguettes en acier inox Dimensions : 58 x 9cm Autoclavable 1 * 1 Pce BERKFLATMOPHEAD2AM 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou