Cleaning and sampling swabs, Lab-Tips®
Fournisseur: BERKSHIRE
LTP125.5
BERKLTP125.5EA 836 EUR InStock
BERKLTP125.5
Cleaning and sampling swabs, Lab-Tips®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
This large knitted polyester swab is ideal for general purpose cleaning or surface sampling. The swab's durable flat head and rigid internal paddle provide maximum surface coverage.
  • Made from cleanroom-laundered, continuous filament polyester
  • Long PP handle with a rigid paddle head
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance while soft and non abrasive
  • Excellent chemical resistance, compatible with organic solvents
  • Free from silicone, Amides and DOP
  • Autoclavable
Head width: 12,7 mm
Head thickness: 5 mm
Head length: 25 mm
Handle width: 5,5 mm
Handle thickness: 2,8 mm
Handle length: 100 mm
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité