Lingettes pour salle blanche, Twillx® 1622
Fournisseur: BERKSHIRE
T1622.0909.8 T162212124/150
BERKT1622.0909.8EA 1830 EUR InStock
BERKT1622.0909.8 BERKT162212124/150
Lingettes pour salle blanche, Twillx® 1622
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes 100% coton tissé sont conçues pour les applications à température stable et à chaleur élevée.
  • Très absorbantes et durables
  • Compatibles avec l'IPA et d'autres solvants
  • Coupées en biais, tissage serré
  • Excellente résistance à l'accumulation de décharges électrostatiques dans les environnements entre 40 et 60% d'humidité relative
  • Autoclavable
Idéales pour le nettoyage des équipements haute température et des fours de diffusion, pour le polissage et brunissage des surfaces de supports magnétiques métalliques et non métalliques, ainsi que pour le nettoyage des renversements de solvant.
Certifications: ISO Class 6 to 8, cleanroom Class 1000 to 100000, EU grade C/D.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité