Kit de dissociation multi-tissus Precellys
Fournisseur: Bertin Instruments
D05717.20EA
BERTD05717.20EAEA 540 EUR InStock
BERTD05717.20EA
Kit de dissociation multi-tissus Precellys
Milieux de culture cellulaire
Optimiser la dissociation des tissus: Le Kit de Dissociation Multi-Tissus Precellys développé par Bertin Technologies est une solution innovante et brevetée conçue pour l'obtention de cellules uniques viables à partir d'échantillons biologiques à des fins de recherche. Il permet l'obtention de cellules uniques de haute qualité à partir de tissus complexes tels que la rate, le foie, le poumon, le cœur et le thymus de souris et ouvre la voie à l'analyse de cellules uniques en aval, telle que la cytométrie de flux ou la NGS.
  • Kit polyvalent, compatible avec une variété de tissus
  • Rendement élevé de cellules vivantes
  • Compatible avec les homogénéisateurs Precellys Evolution et Precellys Evolution Touch
Procédé simplifié: Ce kit est spécialement conçu pour fonctionner avec les homogénéisateurs Precellys Evolution et Precellys Evolution Touch. Grâce à la technologie « bead-shearing », il garantit une récupération à haut rendement de cellules individuelles viables. Les études de développement ont montré que le pourcentage de cellules viables isolées était supérieur à 80% pour les types de tissus les plus courants utilisés dans ce domaine et que les débris résiduels étaient réduits au minimum, ce qui simplifie l'analyse en aval et l'identification de la population de cellules d'intérêt.
Alternative polyvalente aux procédés conventionnels: Le kit de dissociation multi-tissus est polyvalent et s'adapte à une grande variété de tissus. Ajustez le protocole en fonction de l'échantillon spécifique - pas besoin d'équipement spécial ou de nombreux kits spécifiques à l'échantillon. Cette flexibilité facilite grandement la préparation des échantillons et optimise votre recherche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité